アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCc2c(O1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
InChI Key
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4068-VAR:
S4068-5MG:
S4068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.