アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](C)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)[n+]2cccc(c2)C(N)=O
InChI
1S/C13H19N2O6P/c1-8-9(2)13(21-11(8)7-20-22(17,18)19)15-5-3-4-10(6-15)12(14)16/h3-6,8-9,11,13H,7H2,1-2H3,(H3-,14,16,17,18,19)/t8-,9+,11+,13+/m0/s1
InChI Key
YYNOOWWEYJELSF-SEMCEJNYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(β-NMN)は、ニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼ(NAMPT)が触媒するニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD +)生合成における中間体です。 NAMPTは、ニコチンアミドと5-ホスホリボシル-1-ピロリン酸との縮合を媒介し、β-NMNを生成します。 βその後、-NMNアデニルトランスフェラーゼはβ-NMNをNAD +に変換します。
アプリケーション
β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)は、RNAアプタマー内の結合モチーフおよびβ-ニコチンアミドモノヌクレオチド(β-NM)活性化RNA断片を含むリボザイム活性化プロセスを研究するために使用されます。
その他情報
注:これは、NMNの一般的なフォームです。これをα-NMNと混同しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3501-BULK:
N3501-250MG:
N3501-500MG:
N3501-VAR:
N3501-100MG:
N3501-25MG:
N3501-1G:
N3501-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 8(1), 1036-1036 (2018-01-20)
Cyclic ADP-ribose (cADPR) is a messenger for Ca
Journal of the American Chemical Society, 117(4), 1246-1257 (1995-02-01)
RNA molecules that specifically bind riboflavin (Rb) and beta-nicotinamide mononucleotide (NMN) have been isolated by in vitro selection. A simple structural motif containing intramolecular G-quartets was found to bind tightly to oxidized riboflavin (Kd = 1-5 micromolar). DNA versions of
PloS one, 12(12), e0186459-e0186459 (2017-12-07)
The co-primary objectives of this study were to determine the human pharmacokinetics (PK) of oral NR and the effect of NR on whole blood nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) levels. Though mitochondrial dysfunction plays a critical role in the development and
Archives of biochemistry and biophysics, 612, 46-56 (2016-11-05)
Renalase catalyzes the oxidation of isomers of β-NAD(P)H that carry the hydride in the 2 or 6 positions of the nicotinamide base to form β-NAD(P)+. This activity is thought to alleviate inhibition of multiple β-NAD(P)-dependent enzymes of primary and secondary
Diabetologia, 63(2), 313-323 (2019-11-17)
Progressive decline in functional beta cell mass is central to the development of type 2 diabetes. Elevated serum levels of extracellular nicotinamide phosphoribosyltransferase (eNAMPT) are associated with beta cell failure in type 2 diabetes and eNAMPT immuno-neutralisation improves glucose tolerance