Merck
SML0534
Sigma-Aldrich
ベルテポルフィン
≥94% (HPLC), powder, YAP-TEA domain interaction inhibitor
別名:
(4R,4aS)-rel-18-エテニル-4,4a-ジヒドロ-3,4-ビス(メトキシカルボニル)-4a,8,14,19-テトラメチル-24H,26H-ベンゾ[b]ポルフィン-9,13-ジプロパン酸モノメチルエステル, trans-18-エテニル-4,4a-ジヒドロ-3,4-ビス(メトキシカルボニル)-4a,8,14,19-テトラメチル-23H,25H-ベンゾ[b]ポルフィン-9,13-ジプロパン酸モノメチルエステル, ビスダイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H42N4O8
CAS番号:
分子量:
718.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ベルテポルフィン, ≥94% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C(/C=C1[C@@]2(C)C(/C(N/1)=C/3)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]2C(OC)=O)=N/4)=C(CCC(OC)=O)C4=C\C5=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C6C(C=C)=C(C)C3=N/6)N5.CC(C(/C=C7[C@@]8(C)C(/C(N/7)=C/9)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]8C(OC)=O)=N/%10)=C(CCC(O)=O)C%10=C\C%11=C(CCC(OC)=O)C(C)=C(/C=C%12C(C=C)
InChI
1S/2C41H42N4O8/c1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)24(11-14-36(46)47)32(44-30)18-33-25(12-15-37(48)51-6)21(3)28(43-33)16-31(23)42-29;1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)25(12-15-37(48)51-6)33(44-30)18-32-24(11-14-36(46)47)21(3)28(43-32)16-31(23)42-29/h2*9-10,13,16-19,38,43,45H,1,11-12,14-15H2,2-8H3,(H,46,47)/b31-16-,32-18-,34-17-,35-19-;31-16-,33-18-,34-17-,35-19-/t2*38-,41+/m00/s1
InChI Key
YHNBVDZVUQFVLS-SKJZPIBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベルテポルフィンは光線感作物質として使用されています。YAP (Yes-associated protein)-TEA ドメイン (TEAD) 相互作用の阻害剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ベルテポルフィンは YAP(Yes-associated protein)/TAZ(PDZ 結合モチーフ含有転写コアクチベーター)および TEA ドメイン(TEAD)複合体間の相互作用を阻害することができます。また、卵巣がん細胞の生存率を低下させ、細胞移動をほぼ完全に抑えます。このため、ベルテポルフィンは卵巣がんの強力な治療薬とみなすことができます。
ベルテポルフィンは、黄斑変性などの症状に関連する眼内の異常血管の排除のための光線力学的治療に使用される光線感作物質です。ベルテポルフィンは異常血管内に蓄積し、酸素の存在下に 693 nm の波長の非熱的赤色光により刺激されると、反応性の高い短寿命の一重項酸素およびその他の活性酸素ラジカルを産生し、内皮の局所損傷および血管の閉塞を生じます。ベルテポルフィンは大部分がミトコンドリア内に局在します。
その他情報
光感受性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0534-BULK:
SML0534-5MG:
SML0534-VAR:
SML0534-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Victor C K Lo et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 31(9), 1398-1405 (2013-04-30)
Photodynamic therapy (PDT) has been shown to ablate tumors within vertebral bone and yield short-term improvements in vertebral architecture and biomechanical strength, in particular when combined with bisphosphonate (BP) treatment. Longer-term outcomes of PDT combined with current treatments for skeletal
Yukari Mae et al.
Molecular and clinical oncology, 13(3), 10-10 (2020-08-06)
Photodynamic therapy (PDT) induces photochemical reactions, resulting in the destruction of tumor cells via singlet (S1) oxygen production. This cellular destruction occurs specifically in tumor cells, following selective accumulation of a photosensitizer and its excitation by a specific wavelength. Verteporfin
Akihiro Yamashita et al.
Stem cells translational medicine, 10(1), 115-127 (2020-08-22)
Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) are a promising cell source for the creation of cartilage to treat articular cartilage damage. The molecular mechanisms that translate culture conditions to the chondrogenic differentiation of hiPSCs remain to be analyzed. To analyze
Alan F Cruess et al.
Acta ophthalmologica, 87(2), 118-132 (2008-06-26)
Photodynamic therapy (PDT) with verteporfin has been used less comprehensively in the treatment of exudative age-related macular degeneration (AMD), and specifically of choroidal neovascularization (CNV), since the advent of antiangiogenic therapies. Recently, there has been a renewed interest in PDT
YAP1 and AR interactions contribute to the switch from androgen-dependent to castration-resistant growth in prostate cancer.
Kuser-Abali G, et al.
Nature Communications, 6, 8126-8126 (2015)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research