Merck
A6964
Sigma-Aldrich
アクターゼ 溶液
sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Cell detachment solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
形状
liquid
濃度
400-600 units/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
不純物
≤1 EU/mL endotoxin
pH
6.8-7.8
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アキュターゼ®溶液[Ca++またはMg++を含まないダルベッコリン酸緩衝生理食塩水(DPBS)]は、細胞剥離のためのタンパク質分解酵素およびコラーゲン分解酵素を含有しています。標準的な組織培養プラスチック製品や接着コーティングされたプラスチック製品からの細胞剥離に有用です。アキュターゼは、細胞を少ない損傷で培養容器から剥離するために役立つため、細胞剥離に関してはトリプシンよりも推奨されます。そのため、アキュターゼは、感受性細胞の処理や表面マーカーの分析のためによく用いられます。
アプリケーション
アキュターゼ®溶液は、脳腫瘍細胞、人工多能性幹細胞(IPSC)および膠芽腫細胞を単一細胞に分散させるなど、凝集したクラスターの中で増殖する非付着細胞の剥離や消化に使用されています。
シーケンシングのための単一細胞懸濁液の調製用に適しています。
一次線維芽細胞、内皮細胞、ニュ-ロン、腫瘍細胞株、昆虫細胞の剥離に有効であることが証明されています。 細胞表面マ-カ-の分析、ウイルス成長アッセイ、フロ-サイトメトリ-およびバイオリアクタ-のスケ-ルアップに使用する細胞の剥離に、非常に有用です。 哺乳類または微生物に由来する産物を含んでいません。
特徴および利点
タンパク質分解酵素とコラ-ゲン分解酵素からなる独自組成の混合液です。標準的なプラスチック容器や接着被膜されたプラスチック容器からの細胞の剥離にそのままお使いいただけます。
その他の調製法
0.5 mM EDTA•4Na、3 mg/L フェノールレッド含有ダルベッコPBS(0.2 g/L KCl、0.2 g/L KH2PO4、8 g/L NaCl、1.15 g/L Na2HPO4)で調製。製品の使用法情報ウェブサイト上の製品データシートをご参照ください。
調製ノート
本製品は、フェノールレッドを含んでいます。 本製品は、ドライアイスと共に出荷されるため、パッケージ内に相当量の CO2 が蓄積することがあります。この CO2 は、溶液内に侵入し、わずかに pH を下げ、黄色-オレンジ色(pH 6.8)を生成することがあります。この溶液はそのままでも使用できますが、pH を調整するために水酸化ナトリウムを添加しても構いません。完全に凍結した Accutase のボトルは黄色ですが、解凍するとオレンジ色に変化します。一度開封した製品は、再凍結することも、直接冷蔵庫に入れて後で使用することもできます。 暖かいウォーターバスでこの製品を解凍ないでください。Accutase は 37 °C 以上の温度に敏感であり、37 °C で 45 分間置くと不活性化します。冷蔵庫で一晩かけて解凍するか、1~1.5 時間ほど水道水の入った容器で解凍することをお勧めします。 解凍後は、成分が均一に溶解するように、Accutase のボトルを振ってください。この製品は、使用前に温める必要はありません。冷蔵庫から取り出したら速やかに使用し、使用後は冷蔵庫に戻してください。
法的情報
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
A6964-VAR:
A6964-100ML:
A6964-500ML-LBL:
A6964-100ML-LBL:
A6964-500ML:
A6964-BULK:
A6964-500ML-PW:
A6964-100ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Autophagy pathways in glioblastoma
Jiang H, et al.
Methods in Enzymology, 453, 273-286 (2009)
Yanting Xue et al.
Stem cell research, 24, 151-154 (2017-10-17)
Human MSX1 gene is mapped to chromosome 4 and encodes a 303aa homeobox protein MSX1. MSX1 expression appears during early tooth development of vertebrate embryogenesis. Mutations in this protein are related to human tooth anomalie, cleft lip and palate and
Recent Zika virus isolates induce premature differentiation of neural progenitors in human brain organoids
Gabriel E, et al.
Cell Stem Cell, 20(3), 397-406 (2017)
Ruchi Bajpai et al.
Molecular reproduction and development, 75(5), 818-827 (2007-12-25)
Human embryonic stem cells (hESCs) hold great promise for cell-based therapies and drug screening applications. However, growing and processing large quantities of undifferentiated hESCs is a challenging task. Conventionally, hESCs are passaged as clusters, which can limit their growth efficiency
DISC1 Regulates the Proliferation and Migration of Mouse Neural Stem/Progenitor Cells through Pax5, Sox2, Dll1 and Neurog2.
Qian Wu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 261-261 (2017-09-14)
資料
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
すべて表示
プロトコル
Mesenchymal Stem Cells and Media enable in vitro expansion and differentiation, vital for various tissue sources.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
関連コンテンツ
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com