安全性情報
G1146
Sigma-Aldrich
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
製品名
L-グルタミン–ペニシリン–ストレプトマイシン 溶液, with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
細胞(特に初代細胞)培養時の細菌によるコンタミネーションの減少または除去に使用します。細胞培養用途における推奨使用濃度は10 mL/Lです。
生物化学的/生理学的作用
作用機序: グルタミンは、そのアミノ酸炭素骨格から、ほとんどの哺乳類培養細胞のエネルギー源として必須です。ペニシリンは、細菌の細胞壁合成を阻害することにより作用します。ストレプトマイシンは、開始複合体から鎖伸長リボソームへの移行を阻害することにより原核生物タンパク質合成を阻害し、ミスコードをもたらします。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌及びグラム陽性菌。
構成
0.9% 塩化ナトリウム中に、200 mM L-グルタミン、10,000 units/mL ペニシリン、10 mg/mL ストレプトマイシンを含有します。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G1146-VAR:
G1146-10X5ML:4548173197357
G1146-BULK:
G1146-10X10ML-PW:
G1146-10X10ML:4548173197340
G1146-100ML-PW:
G1146-100ML:4548173197333
G1146-10X5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jana Vcelakova et al.
Journal of diabetes research, 2013, 589451-589451 (2013-07-11)
Type 1 Diabetes (T1D) is considered to be a T-helper- (Th-) 1 autoimmune disease; however, T1D pathogenesis likely involves many factors, and sufficient tools for autoreactive T cell detection for the study of this disease are currently lacking. In this
Fumito Tamura et al.
Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 19(1), 85-97 (2014-12-24)
ST6GalNAc I is a sialyltransferase controlling the expression of sialyl-Tn antigen (STn), which is overexpressed in several epithelial cancers, including gastric cancer, and is highly correlated with cancer metastasis. However, the functional contribution of ST6GalNAc I to development or progression
Angeliki Ditsiou et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-15)
Elucidating signaling driven by lemur tyrosine kinase 3 (LMTK3) could help drug development. Here, we solve the crystal structure of LMTK3 kinase domain to 2.1Å resolution, determine its consensus motif and phosphoproteome, unveiling in vitro and in vivo LMTK3 substrates.
Chi-Fei Wang et al.
Anesthesia and analgesia, 107(4), 1397-1405 (2008-09-23)
Bulleyaconitine A (BLA) is an analgesic and antiinflammatory drug isolated from Aconitum plants. BLA has several potential targets, including voltage-gated Na+ channels. We tested whether BLA elicited long-lasting cutaneous analgesia, when co-injected with lidocaine and epinephrine, as a model for
Ulrich Wernery et al.
PloS one, 5(12), e15824-e15824 (2011-01-07)
The Houbara bustard (Chlamydotis undulata) is a wild seasonal breeding bird populating arid sandy semi-desert habitats in North Africa and the Middle East. Its population has declined drastically during the last two decades and it is classified as vulnerable. Captive
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture