Merck
A2942
Sigma-Aldrich
Amphotericin B
solution, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Amphotericin, Fungizone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H73NO17
CAS番号:
分子量:
924.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
アムホテリシンB 溶液, 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
250 μg/mL in deionized water
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
yellow
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H](O)C[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1C(=O)O[Na])O2
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アムホテリシンBは、親水性ポリヒドロキシル鎖1本と親油性ポリエンをベースとする炭化水素鎖1本を有する大環状ラクトンです。
アプリケーション
アムホテリシンB溶液は以下の用途に使用されています:
  • マウスのAspergillus fumigatus(アスペルギルス・フミガーツス)感染の治療ための腹腔内注射剤として
  • 中国のメリノの雌羊の卵巣を培養するための吸引培地の成分として
  • ウマの黄体採取中の輸送培地の成分として
  • マウス-マウスB細胞ハイブリドーマ55-6細胞株を培養するためのPRMI培地のサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
アムホテリシンBは、全身的な真菌感染の治療に臨床的に使用される、Streptomyces(ストレプトマイセス)sp.由来のポリエン系の抗真菌抗生剤です。真菌および細菌の細胞膜のステロール、特にエルゴステロールに対して高い親和性を有します。 抗真菌での細胞培養の維持に通常使用される濃度は2.5 mg/Lであり、ペニシリンおよびストレプトマイシンと共に培地に添加して使用します。
アムホテリシンBは、真菌や酵母に対して最も効果的です。本製品は、膜を伴うステロールと結合することによって膜貫通路を形成し、その結果として、低分子物質の漏出を誘導します。アムホテリシンBは、真菌症の治療に対する有効な抗生剤ですが、毒性も発現します。
包装
20、50、100 mL
構成
本製品は、脱イオン水に溶解された250 μg/mLのアムホテリシンB溶液として提供されます。アムホテリシンBを含む溶液であり、溶解性を向上するために以下の成分を含みます:デオキシコール酸ナトリウム、塩化ナトリウム、およびリン酸ナトリウム。
注意
アムホテリシンBは、37°Cでの培養において3日間活性を維持します。
調製ノート
通常、本物質が水溶液中に沈殿を形成することはありません。 溶液を混合することで大抵の沈殿は再溶解できますが、完全に溶解できない場合でも、アムホテリシンBはまだ使用できます。
その他情報
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。感光性。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2942-100ML:
A2942-VAR:
A2942-50ML-PW:
A2942-1L:
A2942-50ML:
A2942-20ML:
A2942-20ML-PW:
A2942-BULK:
A2942-100ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
María Lourdes Acosta et al.
Cytotechnology, 54(3), 189-200 (2008-11-13)
Batch cultures were carried out to study the kinetic, stoichiometry, and regulation of glucose and glutamine metabolism of a murine hybridoma line. Asymmetric logistic equations (ALEs) were used to fit total and viable cell density, and nutrient and metabolite/product concentrations.
Yong-Hong Wang et al.
The Journal of antibiotics, 63(9), 553-557 (2010-07-08)
A new derivative of amphotericin B named amphotericin B(5) has been obtained under the following condition: amphotericin B powder was first dissolved in N,N-dimethylformamide at room temperature to obtain a solution of concentration of 2.0 mg ml(-1). Then, the solution
J Bolard et al.
Biochemistry, 30(23), 5707-5715 (1991-06-11)
The inducement of K+ permeability through membranes by the polyene antibiotic amphotericin B (AmB) has been analyzed as a measure of the antibiotic activity. Dose-response curves have been obtained with cholesterol- and ergosterol-containing egg yolk phosphatidylcholine large unilamellar vesicles (LUVs)
Antonio M Galvao et al.
Biology of reproduction, 83(6), 901-908 (2010-08-20)
Proapoptotic factor Fas ligand (FASL) and its cell surface receptor FAS are tumor necrosis factor superfamily members that trigger apoptosis in different cell types. However, their influence on luteal steroidogenesis is not clearly understood. The aim of the present work
Ewa Grela et al.
Scientific reports, 9(1), 17029-17029 (2019-11-21)
Amphotericin B is an antibiotic used as the "gold standard" in the treatment of life-threatening fungal infections. Several molecular mechanisms have been proposed to explain exceptionally high effectiveness of amphotericin B in combating fungi. In the present work, we apply
資料
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
すべて表示
関連コンテンツ
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.