Merck
N1638
Sigma-Aldrich
ナイスタチン懸濁液
suspension, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Fungicidin, Mycostatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
製品名
ナイスタチン懸濁液, suspension, 10,000 unit/mL in DPBS, BioReagent, suitable for cell culture
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
suspension
濃度
10,000 unit/mL in DPBS
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
yellow
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@]2(O)C[C@H](O)[C@H]([C@H](C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)O2)C(O)=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
詳細
化学構造:ポリエン
アプリケーション
ナイスタチン懸濁液は次の用途で使用されています。
  • カベオリン媒介エンドサイトーシス,を阻害するため。
  • イーグル最小必須培地(EMEM)の成分として。′
  • 乳酸菌(LAB)を計数するため。
  • 細胞培養のコンタミネーションの予防、およびトール様受容体2(TLR2)発現THP1細胞におけるインターロイキン(IL)-1、IL-8および腫瘍壊死因子aの分泌の誘導。
本製品を細胞培養に利用するときは、24 mL/Lで使用することを推奨します。
生物化学的/生理学的作用
ナイスタチンはポリエン広域抗生物質で、脂質ラフトの微小構造を修飾します。真核生物の細胞膜上に存在するコレステロールを捕捉できます。ナイスタチンは、サイトカインシグナル伝達、リンパ球活性化および病原体認識を通じて免疫応答を調節します。
注意
本製品は37°Cで3日間安定します。
調製ノート
0.1μでろ過済み、細胞培養検査済みです。
その他情報
ナイスタチン懸濁液のパックサイズには20 mLと100 mLがあります。
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。一度開封した容器は入念に再密封し、内容物が漏れないよう直立させて保管してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
N1638-100ML:
N1638-20ML-PW:
N1638-20ML:
N1638-BULK:
N1638-100ML-PW:
N1638-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liu He et al.
eLife, 9 (2020-04-16)
The development of a polarized neuron relies on the selective transport of proteins to axons and dendrites. Although it is well known that the microtubule cytoskeleton has a central role in establishing neuronal polarity, how its specific organization is established
Conservation characteristics of corn ears and stover ensiled with the addition of Lactobacillus plantarum MTD-1, Lactobacillus plantarum 30114, or Lactobacillus buchneri 11A44
Lynch JP, et al.
Journal of Dairy Science, 95(4), 2070-2080 (2012)
Ian T Stancil et al.
Nature communications, 12(1), 4566-4566 (2021-07-29)
The airway epithelium serves as the interface between the host and external environment. In many chronic lung diseases, the airway is the site of substantial remodeling after injury. While, idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) has traditionally been considered a disease of
Quantification of gold nanoparticle cell uptake under controlled biological conditions and adequate resolution
Rothen-Rutishauser B, et al.
Nanomedicine (London, England), 9(5), 607-621 (2014)
A method to maintain mammalian cells for days alive at 4 C
Moce-Llivina L and Jofre J
Cytotechnology, 46(1), 57-61 (2004)
資料
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.