product name
アンホテリシンB 可溶性, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
構成
注意
調製ノート
溶解度が低いため、水溶液は濾過滅菌できません。 滅菌水に再溶解する場合、濾過滅菌する必要はありません。
また、DMSO(30~40 mg/mL)やジメチルホルムアミド(2~4 mg/mL)にも溶解します。
その他情報
キットの構成要素のみ
- Amphotericin B ~ 45 %
- Sodium deoxycholate ~ 35 %
- Sodium phosphate balance
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9528-BULK-9:
A9528-500MG-PW:
A9528-RSAMPLE:
A9528-5X100MG:
A9528-VAR-9:
A9528-100MG-PW:
A9528-1G-PW:
A9528-1G:
A9528-5G-PW:
A9528-100MG:
A9528-100G:
A9528-BULK:
A9528-500MG:
A9528-50MG:
A9528-5G:
A9528-VAR:
A9528-50MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。