Merck
K3375
Sigma-Aldrich
キヌレン酸
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
別名:
4-ヒドロキシキノリン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO3
CAS番号:
分子量:
189.17
Beilstein:
147451
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
キヌレン酸, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
キヌレン酸は、胎児大脳皮質細胞 およびヒト初代星状細胞のための解剖用生理食塩水の成分として使用されます。マウス腸上皮細胞株(MODE-K)および人工多能性幹細胞(iPSC)由来神経細胞のための培地添加物としても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
キヌレン酸(KynA)は、N-メチル-d-アスパラギン酸(NMDA)、α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾールプロピオン酸(AMPA)およびカイニン酸受容体の非選択的拮抗剤です。カイニン酸の神経毒性を阻害します。キヌレン酸は、ニコチン性アセチルコリン受容体もブロックします。トリプトファン異化経路の副産物です。キヌレン酸は神経調節物質であり、グルタミン酸、ドーパミン、アセチルコリンおよび γ-アミノ酪酸(GABA)の量を制御しています。KynA は神経内分泌機能を制御し、KynA レベルの変化は鬱病、統合失調症、アルツハイマー病およびハンチントン病のマーカーとなる可能性があります。脳内に正常量の KynA が存在することが認知機能にとって極めて重要です。
特徴および利点
本化合物は、神経科学研究のための注目製品の一つです。こちらをクリックすると、神経科学研究用のさらに多くの注目製品をご覧いただけます。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K3375-5G:
K3375-1G:
K3375-250MG:
K3375-VAR:
K3375-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Glio-and neuro-protection by prosaposin is mediated by orphan G-protein coupled receptors GPR37L1 and GPR37
Liu B, et al.
Glia, 66(11), 2414-2426 (2018)
Kynurenic acid content in selected culinary herbs and spices
Turski MP, et al.
Journal of Chemistry, 2015, 1386-1397 (2015)
Mixed-species RNA-seq for elucidation of non-cell-autonomous control of gene transcription
Qiu J, et al.
Nature Protocols, 13(10), 2176-2176 (2018)
Inhibiting Stearoyl-CoA Desaturase Ameliorates alpha-Synuclein Cytotoxicity
Vincent BM, et al.
Cell Reports, 25(10), 2742-2754 (2018)
Relevance of Alternative Routes of Kynurenic Acid Production in the Brain
Ramos-Chavez LA, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究