由来生物
plant seeds (Digitalis purpurea)
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol(lit.)
分子量
micellar avg mol wt 70,000
凝集数
60
不純物
<6.0% water
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: ~5 % (w/v) (solubilized by heating to 95 °C - 98 °C and then cooling to room temp.)
SMILES記法
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI Key
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
さらに、ジギトニンは、コレステロールを多く含む原形質膜を選択的に透過化して、オルガネラ膜の完全な状態を維持します。この機能は、特定のオルガネラの抽出と精製を容易にするため、細胞プロセスにおけるこれらの機能と役割を調べるために有用です。種々の細胞タイプを透過化できる界面活性剤としての能力は、分子、抗体、または酵素を細胞内に導入することによる細胞内の成分とプロセスの研究を可能にします。また、ジギトニンは免疫細胞染色の実験にも使用され、細胞内のタンパク質と構造の標識および検出を可能にします。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
品質
同等製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D141-VAR:
D141-100MG:
D141-500MG:
D141-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.