同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793477-VAR:
793477-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)