Merck
591319
Sigma-Aldrich
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D5H4NO2
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
165-169 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CC(O)=O)c([2H])[nH]c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,6D
InChI Key
SEOVTRFCIGRIMH-SNOLXCFTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
591319-VAR:
591319-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qingsong Jiao et al.
Journal of experimental botany, 71(19), 5865-5879 (2020-07-11)
Asparagine-linked glycosylation (N-glycosylation) is one of the most important protein modifications in eukaryotes, affecting the folding, transport, and function of a wide range of proteins. However, little is known about the roles of N-glycosylation in the development of stomata in
Luca Narduzzi et al.
Metabolites, 9(12) (2019-12-01)
Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) chromatography is widely applied in metabolomics as a complementary strategy to reverse phase chromatography. Nevertheless, it still faces several issues in terms of peak shape and compounds ionization, limiting the automatic de-convolution and data semi-quantification
Chi-Fa Huang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(33), E6884-E6891 (2017-08-02)
High vein density, a distinctive trait of C