Merck
702250
Sigma-Aldrich
3-メチル-13C-グルタコン酸-2,4-13C2
cis/trans mixture, 99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
3-メチル-13C-2-ペンテン二酸-2,4-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C313C3H8O4
分子量:
147.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
分子量
147.08 by atom % calculation
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3]\C([13CH2]C(O)=O)=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
WKRBKYFIJPGYQC-UDKQHVDBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.