Merck
605778
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Fatty acid, Oleic acid-1-13C potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2K
分子量:
321.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i18+1;
InChI Key
MLICVSDCCDDWMD-LKIACIPBSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
605778-VAR:
605778-1G:
605778-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)