Merck
709530
Sigma-Aldrich
アントラニル酸-(環式-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
2-AA-13C6, 2-アミノ安息香酸-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH7NO2
CAS番号:
分子量:
143.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
144-148 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
RWZYAGGXGHYGMB-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709530-BULK:
709530-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura Orsatti et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100409-100409 (2021-11-11)
Fibrosing chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a debilitating complication of allogeneic stem cell transplantation (alloSCT). A driver of fibrosis is the kynurenine (Kyn) pathway, and Kyn metabolism patterns and cytokines may influence cGVHD severity and manifestation (fibrosing versus gastrointestinal [GI]