Merck
426415
Sigma-Aldrich
D-Arabinose-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC4H10O5
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −103°, c = 4 in H2O
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1/i1+1
InChI Key
PYMYPHUHKUWMLA-PVQXRQKHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
426415-1G:
426415-VAR:
426415-BULK:
426415-250MG:
426415-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)