Merck
633348
Sigma-Aldrich
ビニルボロン酸ピナコールエステル
contains phenothiazine as stabilizer, 95%
別名:
4,4,5,5-テトラメチル-2-ビニル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15BO2
CAS番号:
分子量:
154.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
含みます
phenothiazine as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4300 (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
InChI
1S/C8H15BO2/c1-6-9-10-7(2,3)8(4,5)11-9/h6H,1H2,2-5H3
InChI Key
DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
「二重」Heck-Mizorokiアリール化に使用することで、別のハロゲン化アリールと反応してΠ-拡張系を形成するβ,β-ジアリール化ビニルボロン酸が得られます。抱合デンドリマーを調製するために、この手法が使用されました。 また、キサントゲン酸の光誘起ラジカル付加を介してγ-カルボニルビニルボロン酸を調製するために使用されます。
以下のための試薬
  • 鈴木宮浦カップリング反応
  • 溝呂木-Heck反応(カスケード反応)
  • 分子内野崎・檜山・岸反応
  • 立体選択的なCu触媒によるγ選択的および立体特異的カップリング
  • ジアルコキシカルベンの分子内(4+1)-環化付加における立体選択性および機械的ポートレートの制御
  • 金(I)触媒によるハロアルキンのヒドロホスホリロキシル化と、その後のPd触媒によるクロスカップリング反応を介した、三置換アルケンの位置および立体選択的合成
  • 不斉Birch還元的アルキル化
以下の調製ための試薬
  • 脂質センシングのための分子チューブ
  • 酵素的阻害剤、抗生剤、受容体アナログ、および他の生物学的に重要な化合物(全合成を含む)
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F
引火点(℃)
34 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
633348-1G:4548173944746
633348-BULK:
633348-10G:4548173944739
633348-1ML:
633348-10ML:
633348-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Beatriz Blanco et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(18), 3662-3676 (2012-03-27)
Several 3-alkylaryl mimics of the enol intermediate in the reaction catalyzed by type II dehydroquinase were synthesized to investigate the effect on the inhibition potency of replacing the oxygen atom in the side chain by a carbon atom. The length
Total Synthesis and Biological Evaluation of the Fab-Inhibitory Antibiotic Platencin and Analogues Thereof
Leung, G. Y.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1, 183-196 (2011)
Palladium-catalyzed convergent synthesis and properties of conjugated dendrimers based on triarylethene branching.
Kenichiro Itami et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(15), 2404-2409 (2006-03-10)
Christopher T Avetta et al.
The Journal of organic chemistry, 77(2), 851-857 (2012-01-24)
Two fluorescent sensors for lipids have been prepared and tested for detection of a number of hydrophobic compounds of varying shape and size. The data suggest that the two sensors have a different mode of fluorescent response. Yet, the two
Leslie Duroure et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(23), 8112-8118 (2011-10-26)
Simple models of the spiroimine core of (-)-gymnodimine A have been synthesized in racemic and optically active forms. The quaternary carbon of the racemic spiroimines was created by Michael addition of a β-ketoester to acrolein, whereas the asymmetric allylic alkylation