おすすめの製品
損失
0.7 wt. % volatility, 150-175°C
品質水準
mp
82-85 °C (lit.)
転移温度
Tg >350 °C (dec)
溶解性
acetone: 19 % (w/w) at 20 °C
ethyl acetate: 24 % (w/w) at 20 °C
methanol: 38 % (w/w) at 20 °C
chloroform: 45 % (w/w) at 20 °C
methylene chloride: 56 % (w/w) at 20 °C
H2O: insoluble <6 ppm at 20 °C
SMILES記法
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
InChI Key
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>302.0 °F
引火点(℃)
> 150 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
535834-100G:
535834-BULK:
535834-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック