Merck
214000
Sigma-Aldrich
TEMPO
greener alternative
98%
別名:
2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル, 2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシ, フリーラジカル, TEMPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18NO
CAS番号:
分子量:
156.25
Beilstein:
1422418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
36-38 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TEMPO(2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル)は、有機合成において酸化剤として一般的に使用される安定なフリーラジカルです。銅/TEMPOは、一級アルコールのアルデヒドへの触媒的酸化に使用されています。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
TEMPOは以下の用途に使用できます:
  • 好気的条件での銅触媒による、より環境に優しいアルコール酸化のための触媒酸化剤として
  • ネロールからネラールへのヨードベンゼンジアセター酸化における触媒酸化剤として
  • ニトロキシドによるスチレンのラジカル重合化の際に、過酸化ベンゾイルから生成されたスチレンラジカルをトラッピングするため
  • 水耐性ナノフィブリル化セルロース(NFC)フィルムのカルボキシル化のため
銅(I)/TEMPO触媒による大気中での第一級アルコールからアルデヒドへの好気的酸化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
214000-VAR:
214000-5KG:
214000-5G:
214000-BULK:
214000-1G:
214000-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Geisslmeir, David; et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 136(9), 1591-1599 (2005)
Wan Ru Leow et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6496), 1228-1233 (2020-06-13)
Chemicals manufacturing consumes large amounts of energy and is responsible for a substantial portion of global carbon emissions. Electrochemical systems that produce the desired compounds by using renewable electricity offer a route to lower carbon emissions in the chemicals sector.
Solvent effect on (2, 2, 6, 6-Tetramethylpiperidine-1-yl) oxyl (TEMPO): a RISM-SCF-SEDD study.
Fernandez MJF and Sato H.
Theoretical Chemistry Accounts, 130(2-3), 299-304 (2011)
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator.
Lee NS and Wooley KL.
Material Matters, 5, 8-15 (2010)
Jessica M Hoover et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2357-2367 (2013-01-16)
Homogeneous Cu/TEMPO catalyst systems (TEMPO = 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl) have emerged as some of the most versatile and practical catalysts for aerobic alcohol oxidation. Recently, we disclosed a (bpy)Cu(I)/TEMPO/NMI catalyst system (NMI = N-methylimidazole) that exhibits fast rates and high selectivities, even
関連コンテンツ
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.