安全性情報
SML0737
Sigma-Aldrich
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
別名:
Mito-TEMPO, (2-(2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル-4-イルアミノ)-2-オキソエチル)トリフェニルホスホニウム塩化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H35N2O2P · Cl
CAS番号:
分子量:
510.03
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
white to light brown
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P+](CC(=O)NC4CC(N(C(C4)(C)C)[O])(C)C)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C29H34N2O2P.ClH/c1-28(2)20-23(21-29(3,4)31(28)33)30-27(32)22-34(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26;/h5-19,23H,20-22H2,1-4H3;1H
InChI Key
WKKFJIJNGHNQQW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
MitoTEMPOはミトコンドリア標的抗酸化剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Mito TEMPOは、ミトコンドリアを標的とする抗酸化剤で、ミトコンドリアスーパーオキシドの特異的スカベンジャーです。 Mito TEMPOは、抗酸化剤ピペリジンニトロキシドTEMPOと親油性陽イオントリフェニルホスホニウムを組み合わせたものであることから、MitoTEMPOは脂質二重層を容易に通過でき、ミトコンドリア内に数百倍蓄積されます。 ミトコンドリア機能不全および酸化的ストレスが、心血管、腎、肝障害、パーキンソン病およびアルツハイマー病などのさまざまな障害の一因となります。
その他情報
光感受性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0737-BULK:
SML0737-25MG:
SML0737-IP:
SML0737-5MG:
SML0737-VAR:
SML0737-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulation of morphine-induced synaptic alterations: Role of oxidative stress, ER stress, and autophagy
Yu C, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2016)
Eunice E To et al.
Antioxidants & redox signaling, 32(13), 929-942 (2019-06-14)
Aims: Reactive oxygen species (ROS) are highly reactive molecules generated in different subcellular sites or compartments, including endosomes via
Caveolin 1-related autophagy initiated by aldosterone-induced oxidation promotes liver sinusoidal endothelial cells defenestration
Xiaoying L, et al.
Redox Biology, 508-521 (2017)
Modulation of mitochondrial antiviral signaling by human herpesvirus 8 interferon regulatory factor 1
Young KH, et al.
Journal of Virology (2016)
Qianming Du et al.
Biochemical pharmacology, 105, 42-54 (2016-02-28)
Prolonged ingestion of a cholesterol-enriched diet induces chronic, auto-inflammatory responses resulting in significant health problems including colorectal cancer. Inflammasomes are thought to mediate intestinal homeostasis, and their dysregulation contributes to inflammatory bowel diseases and colitis-associated cancer (CAC). However, in vitro
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research