Merck
176141
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-TEMPO
95%
別名:
4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン1-オキシル, TEMPOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18NO2
CAS番号:
分子量:
172.24
Beilstein:
1422990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
組成
Carbon content, 60.6-65.0%
Nitrogen content, 7.8-8.4%
mp
69-71 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシ-TEMPOは、4位が置換された2,2,6,6-テトラメチルピペリジル-1-オキシ(TEMPO)誘導体です。低分子量化合物であり、スーパーオキシドジスムターゼのミミックとして提案されています。
アプリケーション
4-ヒドロキシ-TEMPO(HO-TEMPO)は、アルコールをアルデヒドへと酸化させるための触媒として使用できます。様々な一級アルコールのAnelli酸化に有用な、TEMPOベースのポリマー触媒システムの調製に使用できます。4-(2,2,6,6-テトラメチル-1-オキシル-4-ピペリドキシル)ブチルブロミドの合成における開始試薬として使用されます。
フッ素タグ付きTEMPO誘導体は、TEMPOプロパルギルエーテルの生成およびその後のフッ化アジドによる「クリック」反応によって調製されました。このTEMPO誘導体は、アルコールの漂白剤による酸化において、効率の高い触媒となることが証明されています。
生物学的化合物およびポリマーのスピンラベルです。
NK1受容体のアンタゴニストとアゴニスト結合部位の特徴決定に用いられるスピンラベル試薬です。心筋での活性酸素の発生を電子スピン共鳴分光法で測定するときにも利用されます。CYP2E1を過剰発現している細胞をTEMPOLを用いてアラキドン酸による毒性損傷から保護できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
146 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
176141-5KG:
176141-5G:
176141-1G:
176141-VAR:
176141-BULK:
176141-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Z Sledziński et al.
International journal of pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology, 18(2), 153-160 (1995-10-01)
Rats develop acute pancreatitis when infused iv for 3 h with cerulein (10 micrograms/kg/h). Autopsies of the pancreas seen by light microscope show interstitial edema, acinar cells vacuolization, and leukocyte margination in pancreatic capillaries; under electron microscope, severe damage concerning
T Tanigawa et al.
Free radical research communications, 19 Suppl 1, S171-S176 (1993-01-01)
A method was designed to detect free radicals in circulating blood of animals using extracorporeal circulation and electron paramagnetic resonance (EPR). An arterial-venous shunt was inserted into male Wistar rats between the distal abdominal aorta and the inferior vena cava.
Medical Science Research, 21, 401-401 (1993)
Technical production of aldehydes by continuous bleach oxidation of alcohols catalyzed by 4-hydroxy-TEMPO.
Fritz-Langhals E.
Organic Process Research & Development, 9(5), 577-582 (2005)
Synthesis of polymer-supported TEMPO catalysts and their application in the oxidation of various alcohols.
Tanyeli C and Gumus A.
Tetrahedron Letters, 44(8), 1639-1642 (2003)