Merck
408220
Sigma-Aldrich
アクリル酸ナトリウム
97%
別名:
アクリル酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2Na
CAS番号:
分子量:
94.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリル酸ナトリウム(SA)は、水酸化ナトリウムとアクリル酸との酸塩基反応によって製造される金属塩です。バルク、溶液、エマルジョン、および懸濁液重合技術を用いたポリ(アクリル酸ナトリウム)の製造に使用されます。それにより、多様な産業および用途で使用できる水溶性ポリマーが形成されます。
アプリケーション
SAは、生物学的アッセイおよび化学的センサーにおける潜在的用途のために、酸化鉄微粒子の粒子サイズの調整に使用されます。生物学的用途で使用される金ナノ粒子に対する還元剤およびキャッピング剤として使用されます。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
408220-VAR:
408220-BULK:
408220-100G:
408220-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of acrylate-stabilized gold and silver hydrosols and gold- polymer composite films
Hussain I, et al.
Langmuir, 19(11), 4831-4835 (2003)
Aggregative growth in the size-controlled growth of monodispersed gold nanoparticles
Njoki PN, et al.
Langmuir, 26(16), 13622-13629 (2010)
Polymerization of sodium acrylate in inverse-suspension stabilized by sorbitan fatty esters
Omidian H, et al.
European Polymer Journal, 39(5), 1013-1018 (2003)
Di Jia et al.
Nature communications, 9(1), 2248-2248 (2018-06-10)
Movement of charged macromolecules in crowded aqueous environments is a ubiquitous phenomenon vital to the various living processes and formulations of materials for health care. While study of diffusion of tracer amounts of probe macromolecules trapped inside concentrated solutions, gels
Gerlinde Lefever et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-01-18)
Addition of superabsorbent polymers (SAPs) to cementitious mixtures promotes the self-healing ability of the material. When cracking occurs; SAPs present inside the crack will swell upon contact with water and subsequently release this water to stimulate the further hydration of