Merck
415324
Sigma-Aldrich
N-イソプロピルアクリルアミド
97%
別名:
NIPAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCONHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
113.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
InChI Key
QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-イソプロピルアクリルアミド(NIPAM)は、温度に基づく体積変化および相転移を含めたその温度感受性により、刺激応答性高分子の生成に使用することができる生体適合性モノマーユニットです。これらの特性は、溶液の温度が下限臨界溶液温度(LCST)に達すると変化します。
アプリケーション
NIPAMはポリ(NIPAM)ベースの熱硬化性重合体の調製に使用することができ、この重合体は組織工学、細胞培養、生物医学コーティング、ドラッグデリバリー、および筋再生などのさまざまなアプリケーションに使用することができます。
温度感受性かつ水膨潤性ヒドロゲルの調製に使用されるモノマーです。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
415324-VAR:
415324-BULK:
415324-10G:
415324-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bio-Instructive Scaffolds for Muscle Regeneration: NonCrosslinked Polymers
Bio-Instructive Scaffolds for Musculoskeletal Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 34(9), 161-186 (2017)
Characterisation of biomedical coatings
Coatings for Biomedical Applications, 32(5), 176-220 (2012)
Temperature-responsive polymers for cell culture and tissue engineering applications
Switchable and Responsive Surfaces and Materials for Biomedical Applications, 32(5), 203-233 (2015)
Saunders, B.R.
Surfactant Science Series, 115, 419-419 (2003)
Meunier, F., Elaissari, A.
Surfactant Science Series, 115, 117-117 (2003)
資料
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.
ナノファイバーとスマートポリマーと組み合わせた「スマートナノファイバー」は外部刺激を与えることでその性質を劇的に遠隔制御が可能であるため、医療分野のみならず様々な分野で期待が寄せられています。薬剤放出の制御とハイパーサーミアへの応用について解説いただきました。