Merck
723010
Sigma-Aldrich
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid
98% (HPLC)
別名:
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropanoic acid, S-Dodecyl-S′-(α,α′-dimethyl-α′′-acetic acid)trithiocarbonate, DDMAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32O2S3
CAS番号:
分子量:
364.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
57-63 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C17H32O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-21-16(20)22-17(2,3)15(18)19/h4-14H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
DZFGVGDQHQHOKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RAFT重合(Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer)はリビングラジカル重合の一種で、分子量の制御された、さまざまな複合構造を有する高分子を合成することが可能です。
アプリケーション
RAFT剤は精密ラジカル重合に用いられ、スチレンやアクリラート、アクリルアミドなどのモノマーの重合に特に適しています。 用いるモノマーに応じて、最適なRAFT剤を選択することが重要です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723010-5G:
723010-BULK:
723010-VAR:
723010-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun Akimoto et al.
ACS omega, 4(15), 16344-16351 (2019-10-17)
A thermoresponsive ABA triblock copolymer bearing an aldehyde group on the thermoresponsive A segments was synthesized. The polymer formed a micellar assembly due to the hydrophobic interactions of the thermoresponsive segment above the lower critical solution temperature (LCST). In contrast
Chloé Grazon et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 18(5), 1156-1165 (2019-02-26)
A new ratiometric fluorescent pH nanosensor is presented. It is based on ultrabright nanoparticles containing two spatially separated fluorophores: BODIPY covalently linked to the polystyrene core and fluorescein grafted to the nanoparticle shell. The nanoparticles comprise a large number (≥2500)
Wenyan Wang et al.
Carbohydrate polymers, 207, 239-245 (2019-01-03)
This study reports on eco-friendly graft polymerization approach for the modification of a cellulosic material via combination between enzymatic catalysis and reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT). Polyacrylamide (PAM) was polymerized on a cellulosic filter paper via horseradish peroxidase (HRP)-initiated
Haichao Duan et al.
Nanoscale, 10(26), 12487-12496 (2018-06-22)
Well-dispersed ultrafine palladium nanoparticles supported by reduced graphene oxide functionalized with catechol-terminated thermo-responsive block copolymer (PdNPs@BPrGO) were successfully constructed for highly efficient heterogeneous catalytic reduction. We first synthesized a novel temperature-responsive episulfide-containing double-hydrophilic diblock copolymer, poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate-co-2,3-epithiopropyl
Barbara L Ekerdt et al.
Advanced healthcare materials, 7(12), e1800225-e1800225 (2018-05-03)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) offer considerable potential for biomedical applications including drug screening and cell replacement therapies. Clinical translation of hPSCs requires large quantities of high quality cells, so scalable methods for cell culture are needed. However, current methods
資料
RAFT重合の概略とアルドリッチにて販売しているRAFT剤のご紹介です。RAFT重合はリビングラジカル重合の一種であり、適切なRAFT剤を用いることで、狭い分子量分布で高い鎖末端官能基率のポリマーを合成することができます。
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
すべて表示
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。