Merck
723002
Sigma-Aldrich
メチル(フェニル)カルバモジチオ酸シアノメチル
98% (HPLC)
別名:
シアノメチルN-メチル-N-フェニルジチオカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2S2
CAS番号:
分子量:
222.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
average Mn 8,000
mp
88-92 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=S)SCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2S2/c1-12(10(13)14-8-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,8H2,1H3
InChI Key
FYACMHCOSCVNHO-UHFFFAOYSA-N
詳細
適切なRAFT剤の選択にお困りですか。モノマーに対するRAFT剤compatibility tableをご覧ください。
アプリケーション
制御されたラジカル重合用のRAFT剤。特に、ビニルエステルおよびビニルアミドモノマーの重合に適しています。 連鎖移動剤(CTA)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
723002-VAR:
723002-5G:4548173300719
723002-1G:4548173300702
723002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
RAFT重合の概略とアルドリッチにて販売しているRAFT剤のご紹介です。RAFT重合はリビングラジカル重合の一種であり、適切なRAFT剤を用いることで、狭い分子量分布で高い鎖末端官能基率のポリマーを合成することができます。
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
すべて表示
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
関連コンテンツ
多用途性に優れ、低臭から無臭、低コストのRAFT剤についてご紹介します。