Merck
731277
Sigma-Aldrich
2-シアノ-2-プロピル4-シアノベンゾジチオエート
98% (HPLC)
別名:
2-シアノプロプ-2-イル 4-シアノジチオベンゾエート, 4-シアノベンゼンカルボジチオン酸1-シアノ-1-メチルエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2S2
CAS番号:
分子量:
246.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% (HPLC)
形状
solid
mp
122-127 °C
SMILES記法
CC(C)(SC(=S)c1ccc(cc1)C#N)C#N
InChI
1S/C12H10N2S2/c1-12(2,8-14)16-11(15)10-5-3-9(7-13)4-6-10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GLQSCQVGVPUIPC-UHFFFAOYSA-N
詳細
適切なRAFT剤の選択にお困りですか。モノマーに対するRAFT剤適合性の表をご覧ください。
アプリケーション
コントロールされたラジカル重合のためのRAFT剤です。メタクリル酸メチルやスチレンモノマーの重合に特に適しています。連鎖移動剤(CTA)
法的情報
研究目的にのみ販売しています。sigma-aldrich.com/raftlicenseをご覧ください。特許:WO98/01478、WO99/311444。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
731277-VAR:
731277-1G:4548173304588
731277-BULK:
731277-5G:4548173304595
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。
すべて表示
プロトコル
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.