アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.471
密度
1.303 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C10H15BrO4/c1-7(2)8(12)14-5-6-15-9(13)10(3,4)11/h1,5-6H2,2-4H3
InChI Key
QXDYJUSFCUKOQD-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
734586-1G:
734586-5G:
734586-BULK:
734586-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
プロトコル
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.