Merck
792047
Sigma-Aldrich
2-ブロモイソ酪酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
98% (GC)
別名:
1-(2-ブロモ-2-メチル-1-オクソプロキシ)-2,5-プロリジンジオン, 2,5-ジオクソピロリジン-1-イル 2-ブロモ-2-メチルプロパン酸, 2-ブロモ-2-メチル-プロパン酸 2,5-ジオクソ-1-ピロリジニルエステル, 2-ブロモイソブチリル(N-ヒドロキシコハク酸イミド), N-ヒドロキシスクシンイミジル 2-ブロモ-2-プロピオン酸メチル, NHS ATRP 阻害因子, NHS-BiB, NHS保護ブロモイソ酪酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10BrNO4
CAS番号:
分子量:
264.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98% (GC)
形状
liquid
mp
135-140 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(OC(C(C)(C)Br)=O)C(CC1)=O
InChI
1S/C8H10BrNO4/c1-8(2,9)7(13)14-10-5(11)3-4-6(10)12/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
QBJWGGWPQPRVKW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
共役化学のためのNHSエステル部分を伴う原子移動ラジカル重合(ATRP)阻害因子は、生物学的リガンドに対して有効です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792047-1G:
792047-BULK:
792047-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bhalchandra S Lele et al.
Biomacromolecules, 6(6), 3380-3387 (2005-11-15)
We have developed a novel technique to synthesize near-uniform protein-polymer conjugates by initiating atom transfer radical polymerization of monomethoxy poly(ethylene glycol)-methacrylate from 2-bromoisobutyramide derivatives of chymotrypsin (a protein-initiator). Polymerization initiated from the monosubstituted protein-initiator resulted in the conjugate containing a
Bailey Risteen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(46), e1802060-e1802060 (2018-09-11)
A thermally "switchable" liquid-crystalline (LC) phase is observed in aqueous suspensions of cellulose nanocrystals (CNCs) featuring patchy grafts of the thermoresponsive polymer poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM). "Patchy" polymer decoration of the CNCs is achieved by preferential attachment of an atom transfer radical
Shuaidong Huo et al.
Nature chemistry, 13(2), 131-139 (2021-01-31)
Pharmaceutical drug therapy is often hindered by issues caused by poor drug selectivity, including unwanted side effects and drug resistance. Spatial and temporal control over drug activation in response to stimuli is a promising strategy to attenuate and circumvent these
資料
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。