アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C12H30N4/c1-13(2)7-9-15(5)11-12-16(6)10-8-14(3)4/h7-12H2,1-6H3
InChI Key
DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366404-25G:
366404-BULK:
366404-5G:
366404-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。