アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
InChI Key
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E14403-5G:
E14403-VAR:
E14403-100G:
E14403-250G:
E14403-BULK:
E14403-500G:
E14403-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
プロトコル
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.