Merck
369497
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N″,N″-ペンタメチルジエチレントリアミン
99%
別名:
PMDETA, PMDTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2NCH2CH2]2NCH3
CAS番号:
分子量:
173.30
Beilstein:
1741396
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.23 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
311 °F
expl. lim.
5.6 %
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
InChI Key
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N,N′,N′′,N′′-ペンタメチルジエチレントリアミン(PMDETA)は、ポリマー分野、特にTRP熱応答性ポリマーの合成において重要な役割を果たすアミンベースのモノマー化合物です。PMDETAは、さまざまな重合反応において多用途の配位子または触媒として機能します。遷移金属と錯体を形成し、特殊ポリマー、ブロックコポリマー、改変された性質を有するポリマーの製造に利用されます。これらのポリマーは、熱可塑性プラスチック、エラストマー、コーティングなどの幅広い業界で使用されています。PMDETAをポリマー構造に組み込むと、最終生成物に熱応答性の挙動をさせることができるようになり、温度変化に応じて溶解度、構造、またはその他の物理的特性を可逆的に変化させることができます。このため、PMDETAはTRPの合成および設計における貴重な成分となっており、薬物送達システム、機能性材料、応答性コーティングなどの分野で利用されています。
アプリケーション
N,N,N′,N′′,N′′ペンタメチルジエチレントリアミンは、以下として使用できます:
  • UV硬化性コーティングに使用する多官能性シリコーンアクリレートプレポリマーの合成における触媒。
  • ポリアクリルアミドハイドロゲルの合成における多機能開始剤および架橋剤。生体適合性を損なうことなく、ハイドロゲルの靭性や弾力性などの機械的特性を改善します。
  • トリメチレンカーボネートの開環重合(ROP)における有機触媒。この触媒は金属触媒に比べて反応後に容易に除去できます。
  • 原子移動ラジカル重合(ATRP)技術を介して一連の側鎖アゾベンゼンポリ(メタ)アクリレートを合成するためのCuBrと組み合わせた触媒。
  • ポリオレフィン-ポリスチレン共重合体を調製するためのポリスチレン鎖を成長させる開始剤。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
369497-BULK:
369497-VAR:
369497-1L:
369497-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Controllable ring-opening polymerization of trimethylene carbonate catalyzed by aliphatic tertiary amines in the presence of benzyl alcohol or F127
Mingfa,et al.
Polymer International, 61(10), 1525-1531 (2012)
Jorge Royes et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
This paper describes the synthesis, thermal characterization and optical properties of liquid crystalline homopolymers and block copolymers with a repeating unit consisting of two functional units, with at least one of them being an azobenzene. Films of these polymers have
Piotr Cieciórski et al.
Polymers, 13(13) (2021-07-03)
Here, we report our studies on photoresponsive poly(meth)acrylates containing azobenzene groups connected to a polymer backbone via a short methylene linker. A series of side-chain azobenzene polymers was synthesized via the atom transfer radical polymerization (ATRP) technique using several catalytic
Amit Kumar et al.
Scientific reports, 8(1), 7965-7965 (2018-05-23)
Access to clean and safe water supply remains inadequate in many developing countries. One of the key challenges is to remove pathogenic bacteria from the water supply via effective water disinfection technologies to prevent the spread of diseases and to
Piotr Cieciórski et al.
Polymers, 13(13) (2021-07-03)
Here, we report our studies on photoresponsive poly(meth)acrylates containing azobenzene groups connected to a polymer backbone via a short methylene linker. A series of side-chain azobenzene polymers was synthesized via the atom transfer radical polymerization (ATRP) technique using several catalytic
資料
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示