Merck
225630
Sigma-Aldrich
トリス(2-アミノエチル)アミン
96%
別名:
2,2′,2″-トリアミノトリエチルアミン, 2,2′,2″-ニトリロトリエチルアミン, TAEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH2CH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
146.23
Beilstein:
1739626
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.02 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChI Key
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス(2-アミノエチル)アミン(TREN)は、水溶性の三脚型配位子であり、主に錯体化学に用いられます。TRENは3つのアミノエチル基を持ち、これらは表面原子と結合して足場の集合体を形成します。
アプリケーション
TRENは、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)にグラフトして、廃水処理を基板とするアプリケーションで金属イオンの固相抽出に使用することができます。TRENは、シリカナノ粒子の表面処理の際にキレート剤としても使用することができ、これはさらに幅広い産業のアプリケーションに使用することができます。
クリプタンドの構成要素:非イオン性強塩基であるプロアザフォスファトランの前駆体。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
225630-BULK:
225630-VAR:
225630-10ML:
225630-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Removal of lead ions from wastewater using functionalized multiwalled carbon nanotubes with tris (2-aminoethyl) amine
Tehrani MS, et al.
Journal of Environmental Protection, 4(06), 529-529 (2013)
Surface treatment of silica nanoparticles for stable and charge-controlled colloidal silica
Kim K, et al.
International journal of nanomedicine, 9(2), 29-29 (2014)
Polish Journal of Chemistry, 80, 1825-1825 (2006)
Solid-phase extraction of lead (II) ions using multiwalled carbon nanotubes grafted with tris (2-aminoethyl) amine
Cui Y, et al.
Microchimica Acta, 174(1-2), 107-107 (2011)
TREN (tris (2-aminoethyl) amine): an effective scaffold for the assembly of triple helical collagen mimetic structures
Kwak J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(47), 14085-14091 (2002)