アプリケーション
- 外部表面に固定された原子移動ラジカル重合(ATRP)イニシエーターを介するオリゴマーカプロラクトンジオール
- およびメソ多孔シリカナノ粒子との反応によりポリカプロラクトンマクロイニシエーターを調製する際に、銅(I)および三級アミン
- の存在下で4員および5員ラクタムを供給したN保護ハロジエンアミドを生成することを目的とした、酸化グラフェンの表面に存在するヒドロキシ基の官能化のためのATRPイニシエーターとして。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252271-5G:
252271-BULK:
252271-100G:
252271-VAR:
252271-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.