Merck
D216305
Sigma-Aldrich
2,2′-ビピリジル
greener alternative
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
2,2'-ジピリジル, 2,2'-ジピリジン, 2,2'-ビピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
113089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
powder or granules
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI Key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2′-ビピリジンとしても知られる2,2′-ビピリジルは、金属イオンとのキレート化用の中性配位子として一般的に使用される対称性ビピリジンです。本剤は、遷移金属触媒反応、アルミニウム開始重合、その他の種々の無機合成法で用いられている、二座リガンドです。 この化合物は、グリーンケミストリーの原則を遵守しており、触媒効率が確認されています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
2,2′-ビピリジルは以下の目的で使用されています:
  • 製品番号754730544981804215のような蛍光色素の調製。
  • copper(II)-bipyridine-naringenin錯体の調製。
  • 2,2′-bipyridyl hydrobromideの調製。
  • 好気的条件下での環境に配慮したアルコール酸化のリガンドとして
  • 環境に配慮したプロパルギルアミン類合成における臭化銅(CuBR2)との錯体として
  • しばしば光酸化還元触媒反応において増感剤として使用される有益な光化学的特性を有する、一般的金属錯体の[Ru(bipy)3]Cl2の合成
生物化学的/生理学的作用
メタロプロテアーゼ阻害剤は、鉄の高親和性キレート剤であり10-8 MでFe2+含有酵素を阻害できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
267.8 °F - closed cup
引火点(℃)
131 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D216305-20KG:
D216305-5KG:
D216305-2.5G:
D216305-VAR:
D216305-100G:
D216305-12KG:
D216305-10KG:
D216305-BULK:
D216305-25G:
D216305-500G:
D216305-10G:
D216305-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Júlio César Conceição Filho et al.
PloS one, 9(9), e107058-e107058 (2014-09-06)
Cancer is the second leading cause of death worldwide and there is epidemiological evidence that demonstrates this tendency is emerging. Naringenin (NGEN) is a trihydroxyflavanone that shows various biological effects such as antioxidant, anticancer, anti-inflammatory, and antiviral activities. It belongs
Tetrahedron Letters, 34, 6219-6219 (1993)
Macromolecules, 27, 645-645 (1994)
Inhibition of Petunia flower senescence by 2, 2'-bipyridyl.
Knee M.
Postharvest biology and technology, 9(3), 351-360 (1996)
Solvent-Free A3 and KA2 Coupling Reactions with mol ppm Level Loadings of a Polymer-Supported Copper(II)?Bipyridine Complex for Green Synthesis of Propargylamines
Shuo Yan, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 7 (10), 9097-9102 (2019)