Merck
P5629
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム, 三塩基酸
reagent grade, ≥98%
別名:
リン酸三カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3PO4
CAS番号:
分子量:
212.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI Key
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸三カリウムはトランスエステル化反応において高い触媒特性を示します。リン酸三カリウムには殺菌活性があります。
アプリケーション
リン酸三カリウムは以下の用途に使用されています:
  • グラム陽性細菌由来タンパク質の単離用溶解緩衝液
  • NU-1000(メソ多孔性金属有機構造体)の拡張性のある合成とその後の変性用の試薬
  • 高純度のリリウムダビディまたはアジアイネの血漿膜調製用の試薬
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5629-25G:
P5629-500G:
P5629-BULK:
P5629-10KG:
P5629-1KG:
P5629-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bactericidal activity of tripotassium phosphate and potassium oleate on the native flora of poultry skin
Hinton Jr A and Ingram KD
Food Microbiology, 20(4), 405-410 (2003)
Tri-potassium phosphate as a solid catalyst for biodiesel production from waste cooking oil
Guan G, et al.
Fuel Processing Technology, 90(4), 520-524 (2009)
Scalable synthesis and post-modification of a mesoporous metal-organic framework called NU-1000
Wang TC, et al.
Nature Protocols, 11(1), 149-149 (2016)
Plasma Membrane Preparation from Lilium davidii and Oryza sativa Mature and Germinated Pollen
Yang N, et al.
Journal of integrative plant biology (2010)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus
Senevirathne A and Kim KP
Food Science and Biotechnology, 24(3), 1177-1184 (2015)
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.