Merck
P5655
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 一塩基性
powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • カリウム一塩基酸リン酸は、細菌細胞からのタンパク質の分離に使用されています。
  • カリウム一塩基酸リン酸は、PZM-3培地(ブタ胚用既成組成培地)の調製に使用されています。
  • カリウム一塩基酸リン酸は、リン酸緩衝生理食塩水の調製に使用されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5655-1KG:4548173207179
P5655-100G:4548173207162
P5655-BULK:
P5655-VAR:
P5655-500G:4548173207186
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A serum-free medium formulation supporting growth of human umbilical cord vein endothelial cells in long-term cultivation.
Labitzke R and Friedl P
Cytotechnology, 35, 87-87 (2001)
Abundant DNA 6mA methylation during early embryogenesis of zebrafish and pig.
Liu J et al.
Nature Communications, 7, 13052-13052 (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)
Jianzhao Liu et al.
Nature communications, 7, 13052-13052 (2016-10-08)
DNA N6-methyldeoxyadenosine (6mA) is a well-known prokaryotic DNA modification that has been shown to exist and play epigenetic roles in eukaryotic DNA. Here we report that 6mA accumulates up to ∼0.1-0.2% of total deoxyadenosine during early embryogenesis of vertebrates, but
Przemyslaw Nogly et al.
IUCrJ, 2(Pt 2), 168-176 (2015-04-14)
Lipidic cubic phases (LCPs) have emerged as successful matrixes for the crystallization of membrane proteins. Moreover, the viscous LCP also provides a highly effective delivery medium for serial femtosecond crystallography (SFX) at X-ray free-electron lasers (XFELs). Here, the adaptation of