Merck
P9333
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
BioXtra, ≥99.0%
別名:
KCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
770 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カリウム(KCl)は、イオン輸送およびカリウムチャネルの研究に有用です。KClは、ヒストンコア八量体の結晶化に用いられることが知られています。
アプリケーション
塩化カリウムは、下記の用途で使用されています:
  • リン酸カルシウム法によるトランスフェクションのためのリン酸緩衝生理食塩水の調製
  • 細胞質タンパク質および核タンパク質の単離のための溶解バッファーの成分として
  • グラム陽性菌からのタンパク質単離用のリン酸緩衝生理食塩水の調製
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9333-500G:
P9333-1KG:
P9333-BULK:
P9333-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus
Senevirathne A and Kim KP
Food Science and Biotechnology, 24(3), 1177-1184 (2015)
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Methods in Enzymology, 375(20), 23-44 (2003)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)
Increased expression of reticulon 3 in neurons leads to reduced axonal transport of $\beta$ site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1.
Deng M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(42), 30236-30245 (2013)
Viriditoxin regulates apoptosis and autophagy via mitotic catastrophe and microtubule formation in human prostate cancer cells.
Kundu S, Kim TH, Yoon JH, et al.
International Journal of Oncology, 45(6), 2331-2340 (2014)