Merck
S7907
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性
BioXtra, ≥99.0%
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4
CAS番号:
分子量:
141.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38070211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸収
<0.05 at 260 in H2O at 1 M
<0.05 at 280 in H2O at 1 M
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸二ナトリウムとしても知られるリン酸ナトリウム二塩基性(NaH2PO4)は、その多用途性から生化学的研究に一般的に使用されているリン酸塩です。これは、多くの生物学的用途に一般的に使用されている緩衝液である、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)およびリン酸緩衝液を調製する際の主要な成分です。バッファーとしての性質に加えて、NaH2PO4はオルトリン酸銀(Ag3PO4)粉末を形成するための沈殿剤としても使用されることから、多くの研究室にとって有用なツールとなっています。リン酸二ナトリウムは、チーズなどの乳製品やその他の食品の乳化剤としても広く使用されています。
アプリケーション
リン酸ナトリウム二塩基性は以下に使用されています:
  • リン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として
  • 凍結保存希釈剤を調製するためのバッファーの成分として
  • トルイジンブルー染色に用いるMcIlvaineバッファー(リン酸クエン酸塩バッファー)の調製のため
  • Ames試験およびSOSクロモテストに用いるS9 mixの調製のため
  • カルシウム欠乏ヒドロキシアパタイト(CDHA)ペーストをCDHA足場の製造工程で調製するため
特徴および利点
  • BioXtra製品シリーズが、一貫した結果をもたらす高品質な製品を保証。
  • 高レベルのアッセイ(≥99.0%)が、その純度の高さを示している。
  • 取り扱いと使用が容易な粉末形状。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sequential generations of honey bee (Apis mellifera) queens produced using cryopreserved semen
Hopkins BK, et al.
Reproduction, Fertility, and Development, 24(8), 1079-1083 (2012)
Sperm protamine-status correlates to the fertility of breeding bulls
Dogan S, et al.
Biology of Reproduction, 92(4) (2015)
Whole-mount Immunohistochemistry of Adult Zebrafish Retina for Advanced Imaging
Nagashima M and Hitchcock PF
Bio-protocol, 10(24) (2020)
Effect of Emulsifier Salts on Textural and Flavor Properties of Processed Cheeses
Gupta SK, et al.
Journal of Dairy Science, 67(4), 764-778 (1984)
Effect of phosphate salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 morphology for photocatalytic dye degradation under visible light and toxicity of the degraded dye products
Pongsaton A, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(49), 17369-17173 (2013)