グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
不純物
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
water: 5% at 25 °C, clear
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 灌流法用のリン酸緩衝生理食塩水の調製
- ウェスタンブロット
- 間接的酵素結合免疫吸着測定法
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S9763-BULK:
S9763-1KG:4548173212043
S9763-VAR:
S9763-4X2.5KG:4548173212067
S9763-EW:
S9763-25KG:
S9763-2.5KG:4548173212050
S9763-VAR-D:
S9763-1KG-CH:
S9763-500G:4548173212074
S9763-6X500G:4548173212098
S9763-12KG:
S9763-100G:4548173212036
S9763-5KG:4548173212081
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.