Merck
P3786
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 二塩基性
ACS reagent, ≥98%
別名:
sec.-リン酸カリウム, リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4
CAS番号:
分子量:
174.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38070212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
アッセイ
≥98%
形状
powder
不純物
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
りん酸カリウム二塩基性は、MMG (マルトース、メチル・グリーン)培地、りん酸緩衝生理食塩水および低張液の調製に使用されています。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P3786-AX:
P3786-4X2.5KG:
P3786-1KG:4548173206387
P3786-2.5KG:4548173206394
P3786-500G:4548173206400
P3786-VAR-D:
P3786-6X500G:4548173206417
P3786-100G:4548173206370
P3786-VAR:
P3786-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression and Analysis of Flow-regulated Ion Channels in Xenopus Oocytes.
Shi S
Bio-protocol null
Expression and Purification of the Arabidopsis E4 SUMO Ligases PIAL1 and PIAL2.
Tomanov K and Bachmair A
Bio-protocol null
A new semi-selective medium for Xanthomonas campestris pv. vitians, the causal agent of bacterial leaf spot of lettuce.
Toussaint VCE et al.
Plant Disease, 85, 131-136 (2001)
Joonhoon Kim et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 612832-612832 (2021-02-16)
An oleaginous yeast Rhodosporidium toruloides is a promising host for converting lignocellulosic biomass to bioproducts and biofuels. In this work, we performed multi-omics analysis of lignocellulosic carbon utilization in R. toruloides and reconstructed the genome-scale metabolic network of R. toruloides.
Marina Bacci et al.
Cell reports, 28(1), 104-118 (2019-07-04)
Endocrine therapy (ET) is the standard of care for estrogen receptor-positive (ER+) breast cancers. Despite its efficacy, ∼40% of women relapse with ET-resistant (ETR) disease. A global transcription analysis in ETR cells reveals a downregulation of the neutral and basic
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.