Merck
P8281
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 二塩基性
reagent grade, ≥98.0%
別名:
sec.-リン酸カリウム, リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4
CAS番号:
分子量:
174.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38070212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
溶解性
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES記法
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ナノ粒子と化学誘導剤:ネギ黒腐菌核病に対する持続可能な防御:この研究では、作物の真菌感染症対策として、持続可能な農業慣行を開発する上で、二塩基性リン酸カリウムの化学誘導物質としての有効性について論じています。この研究は、作物の耐久性と収量を向上させるために、化学誘導物質とナノ粒子を統合する可能性について洞察を提供しています(Elenany AM et al., 2024)。
  • UHPLC-MSMS による畜産物由来のイミダゾリン-オン系除草剤の同時分析法の開発:この研究では、食品中の除草剤残留物の検出を強化するために、クロマトグラフィー媒体に二塩基性リン酸カリウムを使用することを探究し、食品の安全性と規制遵守を確保しています。この研究では、食糧供給の完全性を維持する上で高度な分析法が重要な役割を果たしていることを強調しています(Heo HM et al., 2022)。
  • イオン液体ベースの水相二相系を用いた天然有機物の疎水性評価のためのハイスループット法:′この研究では、二塩基性リン酸カリウムを使用することで、水処理や環境修復戦略にとって重要な、水環境における天然有機物の挙動に関する理解が深まります。この方法は、水質と処理効率の評価に新たなアプローチを提供します(Wang J et al., 2021)。
  • 水生植物を使用した、模擬流出水中の硝酸塩、アンモニウム、可溶性反応性リンの修復:この論文では、環境科学における二塩基性リン酸カリウムの役割、特に水生植物の栄養修復能力をシミュレートする研究におけるその使用について検証しています。この研究結果は、栄養豊富な水を目指す天然処理システムの開発に貢献しています(Moore MT et al., 2016)。
  • β-ラクトグロブリンによるナノエマルジョンの安定化--滴下サイズとナノエマルジョンの安定性を左右する処方およびプロセス要因:医薬品製剤における二塩基性リン酸カリウムの応用に焦点を当てたこの研究では、治療薬の送達に不可欠なタンパク質ベースのナノエマルジョンの安定化メカニズムについて掘り下げています。この研究は、ドラッグデリバリーシステムの強化に向けた製剤の最適化に貢献しています(Ali A et al., 2016)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2540071:
P8281-VAR:
P8281-BULK:
P8281-500G:4548173207711
P8281-100G:4548173207704
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ayse Karatug Kacar et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 72(4), 592-606 (2020-01-25)
The purpose of this study was to prepare targeted cancer therapy formulation against insulinoma INS-1 cells and to study its effect on cell death with related mechanisms in vitro. Polylactide-co-glycolide (PLGA) nano-micelles were used for preparation of esculetin nano-formulation (nano-esculetin). The
Ming Ye et al.
Biosensors & bioelectronics, 73, 208-213 (2015-06-17)
Several volatile organic compounds (VOCs) are released from human breath or skin. Like chemical substances in blood or urine, some of these vapors can provide valuable information regarding the state of the human body. A highly sensitive acetone biochemical gas
Ragnar Thomsen et al.
Drug testing and analysis, 7(7), 565-576 (2014-10-28)
Synthetic cannabimimetic agents are a large group of diverse compounds which act as agonists at cannabinoid receptors. Since 2004, synthetic cannabinoids have been used recreationally, although several of the compounds have been shown to cause severe toxicity in humans. In
Pamela Gamba et al.
PLoS genetics, 11(6), e1005047-e1005047 (2015-06-26)
Gene expression can be highly heterogeneous in isogenic cell populations. An extreme type of heterogeneity is the so-called bistable or bimodal expression, whereby a cell can differentiate into two alternative expression states. Stochastic fluctuations of protein levels, also referred to
Kenshi Hayakawa et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 120(5), 532-538 (2015-04-29)
S-Adenosyl-L-methionine (SAM) is a major biological methyl group donor, and is used as a nutritional supplement and prescription drug. Yeast is used for the industrial production of SAM owing to its high intracellular SAM concentrations. To determine the regulation mechanisms