Merck
S5886
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
7
mp
801 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は、細胞培養試験済みで、細胞培養アプリケーションに適しています。
塩化ナトリウム(NaCl)は、次のように使用されています:
  • リン酸緩衝生理食塩水の調製のため
  • 精液の希釈用に調製された保存溶液中
その他情報
塩化ナトリウム製品を簡単に比較検討できる塩化ナトリウム規格表をご参照ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5886-5KG:
S5886-500G:
S5886-10KG:
S5886-VAR:
S5886-BULK:
S5886-90G:
S5886-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oil red-O stains non-adipogenic cells: a precautionary note.
Kinkel AD et al.
Cytotechnology, 46, 49-49 (2004)
Quality control of laboratory methods for semen evaluation in a multicenter research study.
Brazil C et al.
Journal of Andrology, 25, 645-645 (2004)
Lan Lin et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007795-e1007795 (2019-06-07)
Infection with the Streptococcus suis (S. suis) epidemic strain can cause Streptococcal toxic shock-like syndrome (STSLS), which is characterized by a cytokine storm, dysfunction of multiple organs and a high incidence of mortality despite adequate treatment. Despite some progress concerning
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)