Merck
A1296
Sigma-Aldrich
寒天
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
由来生物
algae (Rhodophyceae)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
転移温度
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
適合性
microbiology tested
アプリケーション
agriculture
agriculture
microbiology
microbiology
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
寒天は、以下の用途で研究に一般的に使用されています:
  • 細菌細胞培養用のトリプシン大豆培養液(TSB)寒天プレートなどの微生物試験用プレート
  • 植物苗の生育用の50%ムラシゲ-スクーグ(MS)培地(基本MS培地)
  • Pistacia lentiscus(Lentisk)の発芽用の微細増殖
特徴および利点
  • 研究で一般使用する高品質の寒天粉末
  • 細菌やその他の微生物を培養する微生物学的用途に適しています
  • 園芸科学・バイオテクノロジーのための植物細胞培養に適しています
  • 6~12 g/Lで固形または半固形培地を容易に調製し、オートクレーブで処理できます
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1296-1KG:4548173184845
A1296-100G:4548173184821
A1296-500G:4548173184869
A1296-BULK:
A1296-10KG:4548173184838
A1296-VAR:
A1296-5KG:4548173184876
A1296-25KG:4548173184852
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
寒天 High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
寒天
寒天 suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A8678
寒天
Agargel&#8482; suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A3301
Agargel
寒天 high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Millipore
56763
寒天
Plant regeneration from callus derived from immature embryo cotyledons of Prunus mume.
Ning GG and Bao MZ
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 42, 744-747 (2007)
Inhibited growth of Pseudomonas aeruginosa by dextran- and polyacrylic acid-coated ceria nanoparticles
Wang Q et al.
International journal of nanomedicine, 8, 3395-3399 (2013)
Micropropagation of mature Quercus ilex L. trees by axillary budding
Martinez MT et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 131, 499?512-499?512 (2017)
Persistent adventitious and basal root development during salt stress tolerance in Echinocactus platyacanthus (Cactaceae) seedlings
Rosas U, et al.
Journal of arid environments, 187, 104431-104431 (2021)
Essential role of the CD docking motif of MPK4 in plant immunity, growth, and development
Siodmak A et al.
The New phytologist, 239, 1112-1126 (2023)