Merck
96145
Supelco
クロロフィルa
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H72MgN4O5
CAS番号:
分子量:
893.49
Beilstein:
3586237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
InChI Key
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロフィルaは、マグネシウムと結合したポルフィリンのクラスに属します。酸素発生型光合成色素であるクロロフィルの主要な形態の1つで、可視領域の青と赤の部分の光エネルギーを化学エネルギーに変換します。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途でも使用できます:
  • 5ブランドの緑茶サンプルからのクロロフィル(aおよびb)ならびにフェオフィチン(aおよびb)のフーリエ変換赤外(FTIR)分光法に基づく定量
  • Taraxacum formosanumサンプル中のクロロフィルとその誘導体を分離し測定するための高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出-質量分析(HPLC-DAD-MS)法の開発
  • 高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)による分離後のUV-vis分光光度法による14個の栄養補助食品サンプル中のクロロフィル、その分解生成物、カロテノイド、およびフェオフィチンの分析
  • 食品加工で使用する微細藻類Scenedesmus obliquusからのカロテノイドとクロロフィルの超臨界流体抽出(SFE)に対する圧力、温度、CO2流速、および極性共溶媒の影響の評価
  • 2種類のUV-vis分光光度法によるイチゴ、アプリコット、ラズベリーの果実サンプル中のクロロフィル(aおよびb)ならびにカロテノイド(β-カロテンおよびリコピン)の同時測定
天然の集光性複合体IIb(LHCIIb)のハーベストの手順が報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
96145-VAR:
96145-BULK:
96145-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Photobiology: The Science of Life and Light (2007)
Yuanyuan Li et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 139, 109941-109941 (2021-01-30)
Chlorophyll can be obtained from a variety of green vegetables. In this study, chlorophyll-rich spinach (Spinacia oleracea L.) extracts were subjected to early-life and adult-life gastrointestinal digestion and colonic fermentation in a murine model in vitro to investigate the biological