Merck
C5878
Sigma-Aldrich
クロロフィルb from spinach
≥90% (HPLC), ≤0.5% Chlorophyll a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H70MgN4O6
CAS番号:
分子量:
907.47
Beilstein:
4122778
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.5% Chlorophyll a
mp
183-185 °C (lit.)
&ε; (減衰係数)
15.9 × 104 at 452 nm in diethyl ether (lit.)
5.61 × 104 at 644 nm in diethyl ether (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(CC)c2cc3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)c5c6nc(cc7c(C)c(C=C)c(cc1n2)n7[Mg]n3c45)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1
InChI Key
NSMUHPMZFPKNMZ-VBYMZDBQSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロフィルbは、葉に緑色を与えるクロロフィル色素の一つです。クロロフィル(Chlorophyll)は、ギリシャ語で緑を意味するchlorósと葉を意味するphyllonからなる名称です。FischerとWenderothがクロロフィルbの構造の解析に成功しました。クロロフィルbはクロロフィルaとともに周辺のアンテナ複合体に存在します。ホウレンソウにおけるクロロフィルbの量はクロロフィルaよりも少ないことが明らかになりました。
アプリケーション
ホウレンソウ由来のクロロフィルbは、以下の用途に使用されています:
  • 単一品種で製造されたバージンオリーブオイルサンプルにおけるカロテノイドおよびクロロフィルの成分の定量分析を実施するため
  • 知覚評価および蛍光分光分析法を用いて乳製品の光酸化におけるクロロフィルおよびポルフィリンの機能を検討するため
  • クロロフィルa/b比の決定において分光測光法と蛍光スペクトル法のアプリケーションの限界を解析するため
  • ブドウ葉のクロロフィルa&bの含有量および色の変化を検討するため
生物化学的/生理学的作用
クロロフィルbは酵素クロロフィラーゼにより分解されてフェオフィチンbを生成します。これにより、緑色から茶褐色へと変化します。クロロフィルbは光合成プロセス中の光エネルギーの吸収と、その後の化学エネルギーへの変換に関係しています。クロロフィルbは、クロロフィルaとともに、植物がさまざまな光強度に適応する能力において重要な役割を果たしています。
クロロフィルbは集光性複合体LHC-IとLHC-IIの吸収スペクトルを、700 nm以上に伸ばしますが、この可視スペクトル領域は、LHC内にクロロフィルaのみ存在している場合には吸収しない領域です。
包装
密封アンプル入り。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5878-VAR:
C5878-1MG:
C5878-CP:
C5878-10MG:
C5878PROC:
C5878-BULK:
C5878-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The role of naturally occurring chlorophyll and porphyrins in light-induced oxidation of dairy products. A study based on fluorescence spectroscopy and sensory analysis
Wold JP, et al.
International dairy journal, 15(4), 343-353 (2005)
Chlorophyll and colour changes in grapevine leaves preserved by passive modification
K?rca A, et al.
European Food Research and Technology, 223(3), 387-393 (2006)
On the limits of applicability of spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of chlorophyll a/b ratio
Kouril R, et al.
Photosynthesis Research, 62(1), 107-116 (1999)
A Tanaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(21), 12719-12723 (1998-10-15)
Chlorophyll b is an ubiquitous accessory pigment in land plants, green algae, and prochlorophytes. Its biosynthesis plays a key role in the adaptation to various light environments. We isolated six chlorophyll b-less mutants by insertional mutagenesis by using the nitrate
Carole Jubert et al.
Journal of chromatography. A, 1140(1-2), 95-100 (2006-12-14)
A method for the isolation of chlorophylls from spinach by counter-current chromatography was developed. An initial extraction protocol was devised to avoid the notorious sensitivity of chlorophylls to degradation by light, heat, oxygen, acids and bases. Further purification and separation