由来生物
microbial
品質水準
タイプ
Grade I
アッセイ
≥99%
形状
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 種々の細菌培養におけるATPレベル測定用アデノシン三リン酸(ATP)標準溶液の調製に
- 骨髄由来マクロファージ(BMDM)治療
- コートマーβサブユニット(β-COP)の結合効果を検討するためのグアニンヌクレオチドフリーの調製液として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2383-100MG:
A2383-VAR:
A2383-BULK:
A2383-100MG-KC:
2501050:
A2383-10G:
A2383-5G:
A2383-25G:
A2383-10MG-KC:
A2383-1G:
2530028:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
AMP(アデノシン一りん酸)とATP(アデノシン三りん酸)の分離