由来生物
microbial (Corynebacterium sp.)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
包装
vial of 30 mg
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- シナプスシグナル伝達を模倣したラット海馬切片の培養
- 初代ブタ胞巣状マクロファージ(PAM)由来プラスミドの単離
- インゲルキナーゼアッセイのためのホット反応キナーゼ緩衝液の構成成分
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1852-BULK:
A1852-BULK-N:
A1852-VAR:
A1852-1VL:
試験成績書(COA)