Merck
X6250
Sigma-Aldrich
キサントフィル
from marigold
別名:
α-カロテン-3,3′-ジオール, β, ε-カロテン, β, ε-カロテン-3,3′-ジオール, ルテイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H56O2
CAS番号:
分子量:
568.87
Beilstein:
2068547
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
marigold
品質水準
形状
powder
orange to brown
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キサントフィルは、カロテノイドの酸素化誘導体です。酸素原子が含まれています。キサントフィルは黄色の色素であり、主にほとんどの緑色植物の葉内に認められます。
アプリケーション
キサントフィルは以下の用途に使用されています。
  • トリの血中循環ルテインの定量に
  • 脂肪細胞による因子D(FD)の合成に与えるその効果の研究に
  • キャベツ(Brassica oleracea)の葉から得られたカロテノイドの定量に
生物化学的/生理学的作用
キサントフィル/ルテインは、補助的な光収穫色素として機能します。また、一重項酸素およびクロロフィル三重項状態の消光剤として機能し、光酸化損傷に対する保護を示します。キサントフィルは光合成に関与しています。抗酸化作用を有します。
ビタミンA活性のない食品カロテノイドです。目の黄斑の色素濃度を高め、視覚機能を改善する可能性があります。
包装
乾燥粉末、アルゴン封入
品質
全カロテノイドのうちXanthophyllは70%以上。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X6250-5MG-PW:
X6250-1MG-PW:
X6250-1MG:
X6250-5MG:
X6250-VAR:
X6250-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Lutein leads to a decrease of factor D secretion by cultured mature human adipocytes
Tian Y, et al.
Journal of Ophthalmology, 2015 (2015)
Characterisation of Carotenoids Involved in the Xanthophyll Cycle
Kuczynska P, et al.
Carotenoids, 1-1 (2017)
Extraction and purification of carotenoids from vegetables
Rebecca LJ, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 594-598 (2014)
Effect of green juice and their bioactive compounds on genotoxicity induced by alkylating agents in mice
Fagundes GE, et al.
Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A, 80(13-15), 756-766 (2017)
Hans Konrad Biesalski et al.
European journal of nutrition, 52 Suppl 1, 1-9 (2013-03-05)
Nutrients can be classified as either "essential" or "non-essential," the latter are also termed bioactive substances. Whereas the absence of essential nutrients from the diet results in overt deficiency often times with moderate to severe physiological decrements, the absence of
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.