由来生物
animal
human
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
yellow to very dark red
アプリケーション
detection
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI Key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07168-VAR:
07168-BULK:
07168-1MG:
07168-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック