Merck
11775
Sigma-Aldrich
カンタキサンチン
≥95.0% (HPLC), powder or crystals
別名:
カンタキサンチン(trans), β-カロチン-4,4'-ジオン, E 161g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H52O2
CAS番号:
分子量:
564.84
Beilstein:
1898520
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
カンタキサンチン, ≥95.0% (HPLC)
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
light red to dark brown
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV吸収
λ: 465 nm±5 nm Amax
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
InChI Key
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カンタキサンチン(red diketocarotenoid、4, 4′-ジケト-β-カロテン)は、微生物や海洋生物、ある種の動物によく見られる天然のキサントフィルです。カンタキサンチンは生体内で抗酸化剤として機能します。カンタキサンチンの潜在的抗酸化活性は、その構造中に共役二重結合が存在することによります。家禽類、水産、化粧品、医薬品などさまざまな分野で応用されています。食品工業では、カンタキサンチンは着色剤として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
11775-1MG-BULK:
11775-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Canthaxanthin and excess vitamin A alter α -tocopherol, carotenoid and iron status in adult rats
Blakely SR, et al.
The Journal of Nutrition, 121(10), 1649-1655 (1991)
Use of response surface methodology in a fed-batch process for optimization of tricarboxylic acid cycle intermediates to achieve high levels of canthaxanthin from Dietzia natronolimnaea HS-1
Nasrabadi MRN and Razavi SH
Journal of Bioscience and Bioengineering, 109(4), 361-368 (2010)
Astaxanthin and canthaxanthin are potent antioxidants in a membrane model
Palozza P and Krinsky NI
Archives of Biochemistry and Biophysics, 297(2), 291-295 (1992)
Canthaxanthin
Gupta AK, et al.
International Journal of Dermatology, 24(1), 528-532 (1985)
Efficient syntheses of the keto-carotenoids canthaxanthin, astaxanthin, and astacene
Choi, Seyoung and Koo, Sangho
The Journal of Organic Chemistry, 70(8), 3328-3331 (2005)